3,5-Bis(trifluoromethyl)toluene 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC2296-1G PC2296-25G PC2296-5G
APOSPC2296-1GEA 139 EUR
APOSPC2296-1G APOSPC2296-25G APOSPC2296-5G
3,5-Bis(trifluoromethyl)toluene 97%
3,5-Bis(trifluoromethyl)toluene
Formule: C₉H₆F₆
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD04972861
CAS nummer: 75462-61-2