2-Bromo-3,5-bis(trifluoromethyl)aniline 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
Synoniemen: 3,5-Bis(trifluoromethyl)-2-bromoaniline
PC2298-1G PC2298-5G
APOSPC2298-1GEA 22 EUR
APOSPC2298-1G APOSPC2298-5G
2-Bromo-3,5-bis(trifluoromethyl)aniline 97%
2-Bromo-3,5-bis(trifluoromethyl)aniline
Formule: C₈H₄BrF₆N
Smeltpunt: 33…37 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00134419
CAS nummer: 174824-16-9
UN: 2811
ADR: 6.1,III