3-Bromo-2-chlorobenzotrifluoride 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 1-Bromo-2-chloro-3-(trifluoromethyl)benzene
PC2303-1G PC2303-5G PC2303-25G
APOSPC2303-1GEA 22 EUR
APOSPC2303-1G APOSPC2303-5G APOSPC2303-25G
3-Bromo-2-chlorobenzotrifluoride 98%
3-Bromo-2-chlorobenzotrifluoride
Formule: C₇H₃BrClF₃
Kookpunt: 75…77 °C/0,5mmHg
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD04115994
CAS nummer: 56131-47-6