4-Bromo-3-fluorobenzenesulphonyl chloride 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
PC2306-100G PC2306-25G PC2306-5G
APOSPC2306-100GEA 261 EUR
APOSPC2306-100G APOSPC2306-25G APOSPC2306-5G
4-Bromo-3-fluorobenzenesulphonyl chloride 98%
4-Bromo-3-fluorobenzenesulphonyl chloride
Formule: C₆H₃BrClFO₂S
Kookpunt: 217…218 °C
Dichtheid: 1,85 g/cm³ (25 °C)
Vlampunt: >110 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD03094150
CAS nummer: 351003-51-5
UN: 3265
ADR: 8,II