1,4-Difluoro-2-iodobenzene 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 2,5-Difluoroiodobenzene
PC2307-25G PC2307-5G PC2307-100G
APOSPC2307-25GEA 36.6 EUR
APOSPC2307-25G APOSPC2307-5G APOSPC2307-100G
1,4-Difluoro-2-iodobenzene 98%
1,4-Difluoro-2-iodobenzene
Formule: C₆H₃F₂I
MW: 239.99 g/mol
Kookpunt: 178…179 °C
Dichtheid: 1.998 g/cm³ (25 °C)
Vlampunt: 85 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD03094151
CAS nummer: 2265-92-1