1,4-Dibromotetrafluorobenzene 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC2310-5G PC2310-1G PC2310-25G
APOSPC2310-5GEA 65.8 EUR
APOSPC2310-5G APOSPC2310-1G APOSPC2310-25G
1,4-Dibromotetrafluorobenzene 98%
1,4-Dibromotetrafluorobenzene
Formule: C₆Br₂F₄
Smeltpunt: 78…81 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00000309
CAS nummer: 344-03-6
EINECS: 206-448-5