1,4-Dibromo-1,1,2,2-tetrafluorobutane 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC2314-25G PC2314-5G PC2314-1G
APOSPC2314-25GEA 169 EUR
APOSPC2314-25G APOSPC2314-5G APOSPC2314-1G
1,4-Dibromo-1,1,2,2-tetrafluorobutane 97%
1,4-Dibromo-1,1,2,2-tetrafluorobutane
Formule: BrF₂CCF₂CH₂CH₂Br
Kookpunt: 72 °C/80mmHg
Dichtheid: 1,973 g/cm³ (25 °C)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00039224
CAS nummer: 18599-20-7