5-Fluoro-2-nitrobenzoic acid 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC2319-100G PC2319-25G PC2319-5G
APOSPC2319-100GEA 78.9 EUR
APOSPC2319-100G APOSPC2319-25G APOSPC2319-5G
5-Fluoro-2-nitrobenzoic acid 98%
5-Fluoro-2-nitrobenzoic acid
Formule: C₇H₄FNO₄
MW: 185.11 g/mol
Smeltpunt: 131…138 °C
Vlampunt: >110 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00055635
CAS nummer: 320-98-9