2,6-Dibromo-4-(trifluoromethoxy)aniline 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC2330B-100G PC2330B-10G PC2330B-50G
APOSPC2330B-100GEA 35.1 EUR
APOSPC2330B-100G APOSPC2330B-10G APOSPC2330B-50G
2,6-Dibromo-4-(trifluoromethoxy)aniline 97%
2,6-Dibromo-4-(trifluoromethoxy)aniline
Formule: C₇H₄Br₂F₃NO
MW: 334.92 g/mol
Kookpunt: 65 °C/0.1mmHg
Smeltpunt: 70…72 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00153113
CAS nummer: 88149-49-9