1,2-Dibromo-3,3,3-trifluoropropene 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC2331D-25G PC2331D-5G PC2331D-1G
APOSPC2331D-25GEA 437 EUR
APOSPC2331D-25G APOSPC2331D-5G APOSPC2331D-1G
1,2-Dibromo-3,3,3-trifluoropropene 97%
1,2-Dibromo-3,3,3-trifluoropropene
Formule: C₃HBr₂F₃
Kookpunt: 96 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00042236
CAS nummer: 431-22-1