Dibutylammonium tetrafluoroborate 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Synoniemen: Di-N-butylammonium tetrafluoroborate
PC2332-100G PC2332-25G
APOSPC2332-100GEA 417 EUR
APOSPC2332-100G APOSPC2332-25G
Dibutylammonium tetrafluoroborate 98%
Dibutylammonium tetrafluoroborate
Formule: C₈H₂₀BF₄N
Smeltpunt: 266 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00034899
CAS nummer: 12107-76-5