2,3-Dichloro-α,α,α-trifluorotoluene 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC2334-5G PC2334-25G
APOSPC2334-5GEA 22 EUR
APOSPC2334-5G APOSPC2334-25G
2,3-Dichloro-α,α,α-trifluorotoluene 98%
2,3-Dichloro-α,α,α-trifluorotoluene
Formule: C₇H₃Cl₂F₃
Smeltpunt: 18…19 °C
Dichtheid: 1,52 g/cm³ (25 °C)
Vlampunt: 70 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00069115
CAS nummer: 54773-19-2
EINECS: 259-336-3