3,4-Dichloro-α,α,α-trifluorotoluene 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
PC2340-100G PC2340-500G
APOSPC2340-100GEA 22 EUR
APOSPC2340-100G APOSPC2340-500G
3,4-Dichloro-α,α,α-trifluorotoluene 98%
3,4-Dichloro-α,α,α-trifluorotoluene
Formule: C₇H₃Cl₂F₃
Kookpunt: 173…174 °C
Smeltpunt: –12 °C
Dichtheid: 1,479 g/cm³ (25 °C)
Vlampunt: 65 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00000555
CAS nummer: 328-84-7
EINECS: 206-337-1
UN: 1760
ADR: 8,III