4-Bromo-3-fluorobenzoic acid 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC2354-5G PC2354-100G PC2354-25G
APOSPC2354-5GEA 22 EUR
APOSPC2354-5G APOSPC2354-100G APOSPC2354-25G
4-Bromo-3-fluorobenzoic acid 98%
4-Bromo-3-fluorobenzoic acid
Formule: C₇H₄BrFO₂
Smeltpunt: 209…212 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00672932
CAS nummer: 153556-42-4