2-Phenyl-5-(trifluoromethyl)oxazole-4-carboxylic acid 95+%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC2355-1G PC2355-250MG
APOSPC2355-1GEA 110 EUR
APOSPC2355-1G APOSPC2355-250MG
2-Phenyl-5-(trifluoromethyl)oxazole-4-carboxylic acid 95+%
2-Phenyl-5-(trifluoromethyl)oxazole-4-carboxylic acid
Formule: C₁₁H₆F₃NO₃
Smeltpunt: 170…172 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00203251
CAS nummer: 236736-23-5