1,2-Dichloro-1,2-difluoroethylene 96%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC2370-100G PC2370-25G
APOSPC2370-100GEA 998 EUR
APOSPC2370-100G APOSPC2370-25G
1,2-Dichloro-1,2-difluoroethylene 96%
1,2-Dichloro-1,2-difluoroethylene
Formule: C₂Cl₂F₂
Kookpunt: 21…22 °C/760mmHg
Dichtheid: 1,494 g/cm³ (25 °C)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
CAS nummer: 598-88-9
Order Now
Specificaties
Environmentally Preferable