2-Fluoronaphthalene
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
PC2378-1G PC2378-5G
APOSPC2378-1GEA 69.1 EUR
APOSPC2378-1G APOSPC2378-5G
2-Fluoronaphthalene
2-Fluoronaphthalene
Formule: C₁₀H₇F
Kookpunt: 90 °C/16mmHg
Smeltpunt: 61 °C
Vlampunt: 65 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00082618
CAS nummer: 323-09-1
EINECS: 206-299-6