1,3-Difluoro-5-iodobenzene 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 3,5-Difluoroiodobenzene
PC2379-25G PC2379-100G PC2379-5G
APOSPC2379-25GEA 36.6 EUR
APOSPC2379-25G APOSPC2379-100G APOSPC2379-5G
1,3-Difluoro-5-iodobenzene 98%
1,3-Difluoro-5-iodobenzene
Formule: C₆H₃F₂I
MW: 239.99 g/mol
Kookpunt: 173…174 °C
Dichtheid: 2.004 g/cm³ (25 °C)
Vlampunt: 82 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD03094155
CAS nummer: 2265-91-0
EINECS: 607-122-9