2,6-Difluoro-4-methoxybenzoic acid 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC2383-25G PC2383-5G PC2383-1G
APOSPC2383-25GEA 0 EUR
APOSPC2383-25G APOSPC2383-5G APOSPC2383-1G
2,6-Difluoro-4-methoxybenzoic acid 97%
2,6-Difluoro-4-methoxybenzoic acid
Formule: C₈H₆F₂O₃
Smeltpunt: 184…188 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD02949623
CAS nummer: 123843-65-2