4-Methoxy-3-(trifluoromethyl)benzaldehyde 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC2389-1G PC2389-5G PC2389-10G
APOSPC2389-1GEA 22 EUR
APOSPC2389-1G APOSPC2389-5G APOSPC2389-10G
4-Methoxy-3-(trifluoromethyl)benzaldehyde 98%
4-Methoxy-3-(trifluoromethyl)benzaldehyde
Formule: C₉H₇F₃O₂
Smeltpunt: 37…40 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD01091012
CAS nummer: 50823-87-5