4-Bromo-1,5-dimethyl-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazole 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC2390-100MG PC2390-1G PC2390-250MG
APOSPC2390-100MGEA 92.1 EUR
APOSPC2390-100MG APOSPC2390-1G APOSPC2390-250MG
4-Bromo-1,5-dimethyl-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazole 98%
4-Bromo-1,5-dimethyl-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazole
Formule: C₆H₆BrF₃N₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD04972688
CAS nummer: 721402-02-4