4'-Bromo-2'-fluoroacetophenone 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC2391-1G PC2391-25G PC2391-5G
APOSPC2391-1GEA 22 EUR
APOSPC2391-1G APOSPC2391-25G APOSPC2391-5G
4'-Bromo-2'-fluoroacetophenone 98%
4'-Bromo-2'-fluoroacetophenone
Formule: C₈H₆BrFO
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD03411551
CAS nummer: 625446-22-2