2,4-Dichloro-3,5-dinitro-α,α,α-trifluorotoluene 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC2395-1G PC2395-5G
APOSPC2395-1GEA 22 EUR
APOSPC2395-1G APOSPC2395-5G
2,4-Dichloro-3,5-dinitro-α,α,α-trifluorotoluene 98%
2,4-Dichloro-3,5-dinitro-α,α,α-trifluorotoluene
Formule: C₇HCl₂F₃N₂O₄
Kookpunt: 291…294 °C
Smeltpunt: 74…78 °C
Vlampunt: >110 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00042480
CAS nummer: 29091-09-6
UN: 3077
ADR: 9+EHS,III