4-Chloro-3-(trifluoromethyl)benzaldehyde 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC2398-25G PC2398-5G PC2398-100G
APOSPC2398-25GEA 36.6 EUR
APOSPC2398-25G APOSPC2398-5G APOSPC2398-100G
4-Chloro-3-(trifluoromethyl)benzaldehyde 98%
4-Chloro-3-(trifluoromethyl)benzaldehyde
Formule: C₈H₄ClF₃O
Kookpunt: 54 °C/10mmHg
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00040722
CAS nummer: 34328-46-6