2',4'-Dichloro-5'-fluoroacetophenone 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 1-(2,4-Dichloro-5-fluorophenyl)ethanone
PC2398E-100G PC2398E-25G
APOSPC2398E-100GEA 36.6 EUR
APOSPC2398E-100G APOSPC2398E-25G
2',4'-Dichloro-5'-fluoroacetophenone 98%
2',4'-Dichloro-5'-fluoroacetophenone
Formule: C₈H₅Cl₂FO
Kookpunt: 134…135 °C/15mmHg
Smeltpunt: 33…35 °C
Dichtheid: 1,425 g/cm³ (25 °C)
Vlampunt: 113 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00077499
CAS nummer: 704-10-9