1,3-Dichloor-4-fluorbenzeen 99%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 2,4-Dichlorofluorobenzene, 2,4-Dichloro-1-fluorobenzene
PC2398M-25G PC2398M-100G
APOSPC2398M-25GEA 22 EUR
APOSPC2398M-25G APOSPC2398M-100G
1,3-Dichloor-4-fluorbenzeen 99%
1,3-Dichloor-4-fluorbenzeen
Formule: C₆H₃Cl₂F
Kookpunt: 172…174 °C
Smeltpunt: –23 °C
Dichtheid: 1,409 g/cm³ (25 °C)
Vlampunt: 37 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00000580
CAS nummer: 1435-48-9
EINECS: 406-160-1
UN: 1993
ADR: 3,III