1,4-Dichloor-2-fluorbenzeen 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC2398N-100G PC2398N-25G PC2398N-5G
APOSPC2398N-100GEA 111 EUR
APOSPC2398N-100G APOSPC2398N-25G APOSPC2398N-5G
1,4-Dichloor-2-fluorbenzeen 98%
1,4-Dichloor-2-fluorbenzeen
Formule: C₆H₃Cl₂F
Kookpunt: 168 °C
Smeltpunt: 4 °C
Dichtheid: 1,383 g/cm³ (25 °C)
Vlampunt: 65 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00060656
CAS nummer: 348-59-4