1,3-Dichloor-2-fluorbenzeen 99%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
PC2399-25G PC2399-100G PC2399-500G
APOSPC2399-25GEA 22 EUR
APOSPC2399-25G APOSPC2399-100G APOSPC2399-500G
1,3-Dichloor-2-fluorbenzeen 99%
1,3-Dichloor-2-fluorbenzeen
Formule: C₆H₃Cl₂F
Kookpunt: 168…169 °C
Smeltpunt: 36…38 °C
Vlampunt: 60 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00010307
CAS nummer: 2268-05-5
UN: 1325
ADR: 4.1,II