3,5-Dichloro-4-fluorobenzotrifluoride 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
PC2403-25G PC2403-1G PC2403-5G
APOSPC2403-25GEA 337 EUR
APOSPC2403-25G APOSPC2403-1G APOSPC2403-5G
3,5-Dichloro-4-fluorobenzotrifluoride 98%
3,5-Dichloro-4-fluorobenzotrifluoride
Formule: C₇H₂Cl₂F₄
Kookpunt: 166…168 °C
Dichtheid: 1,555 g/cm³ (25 °C)
Vlampunt: 73 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00068183
CAS nummer: 77227-81-7
UN: 2810
ADR: 6.1,III