3-Bromo-5-fluorobenzyl alcohol 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC2406-1G PC2406-25G PC2406-5G
APOSPC2406-1GEA 22 EUR
APOSPC2406-1G APOSPC2406-25G APOSPC2406-5G
3-Bromo-5-fluorobenzyl alcohol 98%
3-Bromo-5-fluorobenzyl alcohol
Formule: C₇H₆BrFO
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD04116320
CAS nummer: 216755-56-5