3-Bromo-4'-fluorobiphenyl 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 3-Bromo-4'-Fluoro-1,1'-biphenyl
PC2411-1G PC2411-5G
APOSPC2411-1GEA 262 EUR
APOSPC2411-1G APOSPC2411-5G
3-Bromo-4'-fluorobiphenyl 97%
3-Bromo-4'-fluorobiphenyl
Formule: C₁₂H₈BrF
Vlampunt: >110 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD04038228
CAS nummer: 10540-35-9