1-Bromo-2-fluoro-5-iodobenzene 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC2414-100G PC2414-25G PC2414-5G
APOSPC2414-100GEA 110 EUR
APOSPC2414-100G APOSPC2414-25G APOSPC2414-5G
1-Bromo-2-fluoro-5-iodobenzene 98%
1-Bromo-2-fluoro-5-iodobenzene
Formule: C₆H₃BrFI
MW: 300.9 g/mol
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD04116322
CAS nummer: 811842-30-5