3-(Difluoromethoxy)phenylacetic acid 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC2432-1G PC2432-25G PC2432-5G
APOSPC2432-1GEA 87.6 EUR
APOSPC2432-1G APOSPC2432-25G APOSPC2432-5G
3-(Difluoromethoxy)phenylacetic acid 98%
3-(Difluoromethoxy)phenylacetic acid
Formule: C₉H₈F₂O₃
Smeltpunt: 45…51 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00236238
CAS nummer: 262587-06-4