2-Chloor-4-trifluormethylpyridine 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
PC2437-100G PC2437-25G PC2437-5G
APOSPC2437-100GEA 297 EUR
APOSPC2437-100G APOSPC2437-25G APOSPC2437-5G
2-Chloor-4-trifluormethylpyridine 98%
2-Chloor-4-trifluormethylpyridine
Formule: C₆H₃ClF₃N
MW: 181.54 g/mol
Kookpunt: 145…147 °C
Smeltpunt: -1
Dichtheid: 1.411 g/cm³ (25 °C)
Vlampunt: 40 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00042224
CAS nummer: 81565-18-6
UN: 1992
ADR: 3+6.1 III