2-Bromo-4-fluorophenylacetic acid 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC2440-100G PC2440-25G PC2440-5G
APOSPC2440-100GEA 335 EUR
APOSPC2440-100G APOSPC2440-25G APOSPC2440-5G
2-Bromo-4-fluorophenylacetic acid 98%
2-Bromo-4-fluorophenylacetic acid
Formule: C₈H₆BrFO₂
Smeltpunt: 116…118 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD04107675
CAS nummer: 61150-59-2
Order Now
Specificaties
Environmentally Preferable