3-Bromo-2-fluorotoluene 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Waarschuwing
|
PC2446-100G
PC2446-25G
PC2446-500G
APOSPC2446-100GEA
84.7
EUR
APOSPC2446-100G
APOSPC2446-25G
APOSPC2446-500G
3-Bromo-2-fluorotoluene 98%
3-Bromo-2-fluorotoluene
Formule:
C₇H₆BrF Kookpunt: 185…186 °C/760mmHg Dichtheid: 1,503 g/cm³ (25 °C) Vlampunt: 96 °C Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD04972694 CAS nummer: 59907-12-9 EINECS: 261-981-0 |