3,5-Dichloro-4-fluorobenzoic acid 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC2453-10G PC2453-1G PC2453-5G PC2453-25G
APOSPC2453-10GEA 129 EUR
APOSPC2453-10G APOSPC2453-1G APOSPC2453-5G APOSPC2453-25G
3,5-Dichloro-4-fluorobenzoic acid 98%
3,5-Dichloro-4-fluorobenzoic acid
Formule: C₇H₃Cl₂FO₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD03840463
CAS nummer: 98191-30-1
Order Now
Specificaties
Environmentally Preferable