5-Bromo-2-(trifluoromethoxy)toluene 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC2457-5G PC2457-1G PC2457-250MG
APOSPC2457-5GEA 579 EUR
APOSPC2457-5G APOSPC2457-1G APOSPC2457-250MG
5-Bromo-2-(trifluoromethoxy)toluene 95%
5-Bromo-2-(trifluoromethoxy)toluene
Formule: C₈H₆BrF₃O
MW: 255.04 g/mol
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD04972695
CAS nummer: 887268-26-0