2-(Bromomethyl)-5-(trifluoromethyl)furan 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
PC2459-1G PC2459-5G
APOSPC2459-1GEA 22 EUR
APOSPC2459-1G APOSPC2459-5G
2-(Bromomethyl)-5-(trifluoromethyl)furan 95%
2-(Bromomethyl)-5-(trifluoromethyl)furan
Formule: C₆H₄BrF₃O
MW: 228.9946 g/mol
Kookpunt: 28…32 °C/3.75mmHg
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD03086219
CAS nummer: 17515-77-4
UN: 1760
ADR: 8 III