3'-Bromo-2,2,2,4'-tetrafluoroacetophenone 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC2465-1G PC2465-250MG PC2465-5G PC2465-25G
APOSPC2465-1GEA 431 EUR
APOSPC2465-1G APOSPC2465-250MG APOSPC2465-5G APOSPC2465-25G
3'-Bromo-2,2,2,4'-tetrafluoroacetophenone 97%
3'-Bromo-2,2,2,4'-tetrafluoroacetophenone
Formule: C₈H₃BrF₄O
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD08457469
CAS nummer: 150698-74-1