2-Bromo-5-(trifluoromethyl)benzonitrile 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC2479-25G PC2479-5G
APOSPC2479-25GEA 90.6 EUR
APOSPC2479-25G APOSPC2479-5G
2-Bromo-5-(trifluoromethyl)benzonitrile 98%
2-Bromo-5-(trifluoromethyl)benzonitrile
Formule: C₈H₃BrF₃N
MW: 250.02 g/mol
Kookpunt: 107…115 °C/10mmHg
Smeltpunt: 50…51 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD03412187
CAS nummer: 1483-55-2
UN: 3439
ADR: 6.1 III