2,4-Dichloro-5-nitrobenzotrifluoride 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC2488-100G PC2488-25G
APOSPC2488-100GEA 0 EUR
APOSPC2488-100G APOSPC2488-25G
2,4-Dichloro-5-nitrobenzotrifluoride 98%
2,4-Dichloro-5-nitrobenzotrifluoride
Formule: C₇H₂Cl₂F₃NO₂
Smeltpunt: 53…57 °C
Vlampunt: >110 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00007073
CAS nummer: 400-70-4