4-Fluoro-N-methoxy-N-methylbenzamide 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC250001-25G PC250001-5G
APOSPC250001-25GEA 24.9 EUR
APOSPC250001-25G APOSPC250001-5G
4-Fluoro-N-methoxy-N-methylbenzamide 98%
4-Fluoro-N-methoxy-N-methylbenzamide
Formule: C₉H₁₀FNO₂
Smeltpunt: 31…34 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD02179265
CAS nummer: 116332-54-8