4-Fluoroisoquinoline 95+%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC250003-10G PC250003-1G PC250003-5G
APOSPC250003-10GEA 443 EUR
APOSPC250003-10G APOSPC250003-1G APOSPC250003-5G
4-Fluoroisoquinoline 95+%
4-Fluoroisoquinoline
Formule: C₉H₆FN
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD06656128
CAS nummer: 394-67-2