(2-Chloro-5-fluorophenyl)acetic acid 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Synoniemen: 2-Chloro-5-fluorophenylacetic acid
PC2515-10G PC2515-5G PC2515-1G
APOSPC2515-10GEA 139 EUR
APOSPC2515-10G APOSPC2515-5G APOSPC2515-1G
(2-Chloro-5-fluorophenyl)acetic acid 98%
(2-Chloro-5-fluorophenyl)acetic acid
Formule: (C₆H₃ClF)CH₂COOH
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD01016155
CAS nummer: 177985-33-0