Fmoc-3,4,5-trifluoro-L-phenylalanine
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 3,4,5-Trifluoro-L-phenylalanine, N-FMOC protected, (S)-2-((((9H-Fluoren-9-yl)methoxy)carbonyl)amino)-3-(3,4,5-trifluorophenyl)propanoic acid
PC2517-1G PC2517-250MG
APOSPC2517-1GEA 353 EUR
APOSPC2517-1G APOSPC2517-250MG
Fmoc-3,4,5-trifluoro-L-phenylalanine
Fmoc-3,4,5-trifluoro-L-phenylalanine
Formule: C₂₄H₁₈F₃NO₄
MW: 441.41 g/mol
Bewaar temperatuur: Vriezer
MDL Nummer: MFCD00797583
CAS nummer: 205526-30-3