(1-Ethoxycarbonylcyclopropyl)triphenylphosphonium tetrafluoroborate 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: (1-(Ethoxycarbonyl)cyclopropyl)triphenylphosphonium tetrafluoroborate
PC2522-25G PC2522-1G PC2522-5G
APOSPC2522-25GEA 729 EUR
APOSPC2522-25G APOSPC2522-1G APOSPC2522-5G
(1-Ethoxycarbonylcyclopropyl)triphenylphosphonium tetrafluoroborate 98%
(1-Ethoxycarbonylcyclopropyl)triphenylphosphonium tetrafluoroborate
Fuchs Reagent
Formule: C₂₄H₂₄BF₄O₂P
Smeltpunt: 173…179 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00051879
CAS nummer: 52186-89-7