4-Bromo-1-fluoro-2-iodobenzene 99%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC2532-100G PC2532-25G PC2532-500G
APOSPC2532-100GEA 55.5 EUR
APOSPC2532-100G APOSPC2532-25G APOSPC2532-500G
4-Bromo-1-fluoro-2-iodobenzene 99%
4-Bromo-1-fluoro-2-iodobenzene
Formule: C₆H₃BrFI
Kookpunt: 247 °C
Dichtheid: 2,281 g/cm³ (25 °C)
Vlampunt: 103 °C
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD07368751
CAS nummer: 116272-41-4