4,4'-Difluorobenzil 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC2534-25G PC2534-5G
APOSPC2534-25GEA 184 EUR
APOSPC2534-25G APOSPC2534-5G
4,4'-Difluorobenzil 98%
4,4'-Difluorobenzil
Formule: C₁₄H₈F₂O₂
Smeltpunt: 120…122 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00134541
CAS nummer: 579-39-5