2-Chloro-5-fluoropyridine 99%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC2546-100G PC2546-25G PC2546-5G
APOSPC2546-100GEA 169 EUR
APOSPC2546-100G APOSPC2546-25G APOSPC2546-5G
2-Chloro-5-fluoropyridine 99%
2-Chloro-5-fluoropyridine
Formule: C₅H₃ClFN
MW: 131.54 g/mol
Kookpunt: 74 °C/38mmHg
Smeltpunt: 19 °C
Dichtheid: 1.297 g/cm³ (25 °C)
Vlampunt: 42 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD03095332
CAS nummer: 31301-51-6
UN: 1993
ADR: 3 III